OH30467746
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX221P, weighing capacity 220 g, resolution: 0.1 g, AC/DC input 120 V, US 3-pin plug
Synonyme(s) :
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
metal weighing plate
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Ohaus® 30467746
Plage de mesure de la capacité de pesée
220 g, resolution: 0.1 g
Bac de pesée, larg. × Long.
14.2 cm × 12.8 cm
Alimentation par piles
alkaline, 1000 hr life
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages