N1162
NS3763
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
5-Carboxy-2,4-dibenzamidobenzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: ~24 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cc(C(O)=O)c(NC(=O)c2ccccc2)cc1NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C22H16N2O6/c25-19(13-7-3-1-4-8-13)23-17-12-18(16(22(29)30)11-15(17)21(27)28)24-20(26)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)(H,29,30)
Clé InChI
UUDYZUDTQPLDDP-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable