M7699
Mafenide Acetate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble 1 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C7H10N2O2S.C2H4O2/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;1-2(3)4/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H3,(H,3,4)
Clé InChI
UILOTUUZKGTYFQ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable