K3389
Anti-Ku80 (XRCC5) (322-337) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ATP-dependent DNA Helicase II, 80kDa, Anti-CTCBF (CTC85), Anti-Ku Autoantigen, 80kDa, Anti-Lupus Ku Autoantigen Protein p86, Anti-X-ray Repair Complementing Defective Repair in Chinese Hamster Cells 5
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~82.5 kDa by calculation
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1:500
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... XRCC5(7520)
mouse ... Xrcc5(22596)
rat ... Xrcc5(363247)
Catégories apparentées
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable