I7408
Anti-phospho-Integrin β3 (pTyr773) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 130 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: 0.1-1.0 μg/mL using K562 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr773)
Informations sur le gène
human ... ITGB3(3690)
mouse ... Itgb3(16416)
rat ... Itgb3(29302)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable