I6893
Indoxyl β-D-glucoside
BioXtra, ≥97%
Synonyme(s) :
3-(β-D-Glucosido)indole, Plant indican
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥97%
Forme
powder
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
<0.1%
Solubilité
H2O: 0.1 M, clear to slightly hazy
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
XVARCVCWNFACQC-RKQHYHRCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
probiotics-and-human