I2532
Monoclonal Anti-Interleukin-7 antibody produced in mouse
clone 7417.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IL-7
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7417.111, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IL7(3574)
Description générale
Monoclonal Anti-Interleukin-7 recognizes recombinant human IL-7 (approximately 17 kDa).
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable