G7035
Anti-Rat IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
gold conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
aqueous glycerol suspension
Taille des particules
10 nm (colloidal gold)
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable