F7016
Flumequine
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
9-Fluoro-5-methyl-1-oxo-1,5,6,7-tetrahydropyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97.0% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
CC1CCc2cc(F)cc3C(=O)C(=CN1c23)C(O)=O
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)
Clé InChI
DPSPPJIUMHPXMA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable