Principaux documents
EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
holds 2 tubes 7-15 mL
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804771001
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with Rotor F-34-6-38
Description générale
  • For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
  • For use with Rotor F-34-6-38.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Global Trade Item Number
RéférenceGTIN
EP5804771001-2EA4022536223681