EP5804761006
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 50 mL Falcon tubes, pack of 2 ea
About This Item
Caractéristiques
holds 50 mL Falcon tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804761006
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 100 mL rectangular bucket
Global Trade Item Number
Référence | GTIN |
---|---|
EP5804761006-2EA | 4022536223643 |