EP5427746005
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore, small rotor bore, pack of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
holds 1 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, small rotor bore
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5427746005 (Global)
Paramètres
6,237 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Diamètre
17.5 mm
Compatibilité
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)