EHU056221
MISSION® esiRNA
targeting human COPB1
About This Item
Description
Powered by Eupheria Biotech
Niveau de qualité
Gamme de produits
MISSION®
Forme
lyophilized powder
Séquence cible d'ADNc esiRNA
TCCTGTTCTGTCCGATTTCCAGATATGGCTGCAAATGTTATTCCTGTGTTAATGGAATTTCTCAGTGACAACAACGAAGCAGCAGCTGCTGATGTCTTGGAGTTTGTTCGTGAAGCCATTCAGCGCTTTGATAACCTGAGAATGCTTATTGTTGAGAAGATGCTTGAAGTCTTTCATGCTATTAAATCTGTCAAGATTTACCGAGGAGCATTATGGATCCTGGGAGAATACTGTAGTACCAAGGAAGACATTCAGAGTGTGATGACTGAGATCCGCAGGTCCCTTGGAGAGATCCCAATTGTAGAGTCAGAAATAAAGAAAGAAGCTGGTGAATTAAAACCTGAAGAAGAAATAACTGTAGGGCCAGTTCAGAAATTGGTTACTGAAATGGGTACCTATGCAACTCAGAGTGCCCTTAGCAGTTCTAGACCCACCAAGAAAGAGGAA
Numéro d'accès Ensembl | humain
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... COPB1(1315) , COPB1(1315)
Catégories apparentées
Description générale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Coronavirus qPCR Primer and probe sets for the detection of SARS-CoV-2 (Corona Virus), with additional real-time RT-PCR, RT-qPCR and supporting reagents available.