E1532
Monoclonal Anti-E2F6 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone TFE61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-E2F transcription factor 6, Anti-E2F-6
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TFE61, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... E2F6(1876)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable