Key Documents
CLS3844
Corning® 384 well plate, clear, poly-D-Lysine, with lid
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, case of 100
Synonyme(s) :
Corning® 384 well microplate
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear polystyrene
flat bottom
polystyrene plate
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 3844
Disponibilité
available only in South Korea
Taille
384 wells
Volume des puits
95 μL
Volume de travail par puits
20-80 μL
Couleur
clear
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.