SR-4987
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94102704, mouse bone, Fibroblast-like
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse bone
Conditionnement
tube of 5 μg 94102704-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94102704-1VL
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Fibroblast-like
Produits
Macrophage colony stimulating factor (M-MCF)
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Milieu de culture
Procédure de repiquage