MEG-01
94012401, human bone marrow, Myoblast-like
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
MEG-01, 94012401
Source biologique
human bone marrow
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Modal no. 56-58, hyperdiploid
Morphologie
Myoblast-like
Produits
Immunoglobulin G (IgG)-Fc in 12% of cells; C3′ in 53% of cells
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 8
D16S539: 9
D5S818: 13
D7S820: 11
THO1: 7
TPOX: 8,11
vWA: 16
Milieu de culture
Procédure de repiquage