C6995
Anti-COMT (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Catechol-O-methyltransferase
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~24 kDa (and ~28 kDa)
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: 1:250-1:500 using whole extracts of mouse and rat liver and HEK-293T cells expressing human COMT
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COMT(1312)
mouse ... Comt1(12846)
rat ... Comt(24267)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable