Principaux documents
A7677
Supelco
Raccords pour colonnes de chromatographie liquide
Adapter, Luer Lock to 1/4-28 threads (E)
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Matériaux
polypropylene
Qualité
for chromatography
Technique(s)
LPLC: suitable