A6457
Antifoam Y-30 Emulsion
aqueous emulsion for bacterial and mammalian systems
About This Item
Produits recommandés
Description
Molecular Biology Reagent
Forme
emulsion (aqueous)
Concentration
30% (active silicon)
Technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Densité
1.0 g/mL at 25 °C
Application(s)
microbiology
Température de stockage
room temp
Adéquation
(Mammalian (suspension))
bacteria (fermentation)
Description générale
Application
Composants
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter