A4612
Albumine de sérum bovin
lyophilized powder, Essentially fatty acid free
Synonyme(s) :
Albumine bovine, Albumine, sérum bovin, BSA, ASB
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine
Niveau de qualité
Essai
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Forme
lyophilized powder
Poids mol.
~66 kDa
Conditionnement
poly bottle of
Origine
New Zealand origin
Technique(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤0.01% free fatty acid (GC)
pH
4.8-7.5
Solubilité
H2O: soluble 40 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
bovine ... ALB(280717)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- Essentially fatty acid-free
- Sourced and manufactured in New Zealand
- Prepared by chromatography
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable