A1878
Ala-Leu
≥99% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Ala-Leu,
Essai
≥99% (TLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)N)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O3/c1-5(2)4-7(9(13)14)11-8(12)6(3)10/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)/t6-,7-/m0/s1
Clé InChI
RDIKFPRVLJLMER-BQBZGAKWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable