43424
N-Isovalerylglycine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-(3-Methyl-1-oxobutyl)glycine, N-(3-Methylbutanoyl)glycine, [(3-Methylbutanoyl)amino]acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
N-Isovalerylglycine, ≥97.0% (GC)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white to off-white
Pf
87-90 °C
Format
neat
InChI
1S/C7H13NO3/c1-5(2)3-6(9)8-4-7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
ZRQXMKMBBMNNQC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable