Principaux documents
311A-500
Sigma-Aldrich
Smooth Muscle Cell Growth Medium without Antibiotics (500 ml)
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.81
Forme
liquid
Durée de conservation
6 mo.
Fabricant/nom de marque
Cell Applications, Inc
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
All-in-one ready-to-use media
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable