07532
D-Sedoheptulose
≥95% (TLC)
Synonyme(s) :
D-altro-2-Heptulose
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
liquid
solid (semi solid, viscous liquid)
Couleur
beige to very dark red-brown
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h3,5-10,12-14H,1-2H2/t3-,5-,6-,7-/m1/s1
Clé InChI
HSNZZMHEPUFJNZ-SHUUEZRQSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable