292591
Activated charcoal
4-14 mesh, granular, Norit® PK 3-5
Synonyme(s) :
Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
granular
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Fabricant/nom de marque
Norit® PK 3-5
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Taille des particules
4-14 mesh
Pf
3550 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable