S2200000
Suxamethonium chloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Succinylcholine chloride dihydrate, Bis(trimethylammonioethyl) succinate chloride, Succinyldicholine dichloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
succinylcholine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.O.[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C14H30N2O4.2ClH.2H2O/c1-15(2,3)9-11-19-13(17)7-8-14(18)20-12-10-16(4,5)6;;;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
FFSBEIRFVXGRPR-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable