Principaux documents
BCR663
Saxitoxin in acetic acid (determination in mussel)
BCR®, certified reference material
Synonyme(s) :
Saxitoxin
About This Item
Beilstein:
47858
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
certified reference material
Agence
BCR®
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12N=C(N)N[C@]13N(CCC3(O)O)C(N)=N[C@H]2COC(N)=O
InChI
1S/C10H17N7O4/c11-6-15-5-4(3-21-8(13)18)14-7(12)17-2-1-9(19,20)10(5,17)16-6/h4-5,19-20H,1-3H2,(H2,12,14)(H2,13,18)(H3,11,15,16)/t4-,5-,10-/m0/s1
Clé InChI
RPQXVSUAYFXFJA-HGRQIUPRSA-N
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
BCR663
Informations légales
BCR is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)