Principaux documents
96491
Supelco
Zinc ionophore I
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
Tetrabutylthiuram disulfide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H36N2S4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.75
Beilstein:
1715575
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCCCN(CCCC)C(=S)SSC(=S)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H36N2S4/c1-5-9-13-19(14-10-6-2)17(21)23-24-18(22)20(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3
Clé InChI
PGAXJQVAHDTGBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Autres remarques
Neutral carrier for a zinc-selective electrode
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
R. Kojima et al.
Analytical Sciences, 10, 409-409 (1994)
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective