43954
(S)-3-Amino-2-methylpropionic acid
analytical standard
Synonyme(s) :
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (S)-β2-Homoalanine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥97.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable