24-3120
Acide picrique solution
Synonyme(s) :
2,4,6-Trinitrophenol
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Densité
1.005 g/cm3
Chaîne SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clé InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves