Principaux documents
XX803GS25
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 1/2 in. ID, silicone
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Matériaux
silicone
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Longueur
7.6 m (25 ft)
Diamètre
0.5 cm
Notes préparatoires
Sterilization Method
Autoclavable
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany