OP01A
Anti-v-H-Ras (Ab-1) Rat mAb (Y13-259) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone Y13-259, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Y13-259, monoclonal
Forme
suspension (Liquid)
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Other Applications (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
SW 480 or Y1 cells or normal skin tissue
Autres remarques
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable