MFHL20GB3
Durapore® 0.45 µm, Millipak® Final Fill Capsule
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Matériaux
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Stérilité
irradiated
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
gamma compatible
Gamme de produits
Millipak® Final Fill 200
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
5.7 in.
Largeur
3.0 in.
Surface de filtration
1000 cm2
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Raccords
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)