Key Documents
MCHT12H48
Millipore
Insert suspendu Millicell® pour la culture cellulaire, PET, 0,4 μm, 12 puits, boîte de 48
Discontinued with Replacement Product No. PTHT12H48
Synonyme(s) :
insert de culture perméable, insert pour culture tissulaire, inserts de culture cellulaire, plaque de culture tissulaire
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid: no
Conditionnement
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Paramètres
50 °C max. temp.
Diam. du filtre
12 mm
Surface de filtration
1.1 cm2
Taille
12 wells
Superficie
1.1 cm2
Volume maximum des puits
1.4 mL
Volume de travail
400 μL
Dimension de pores
0.4 μm
Entrée
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Insert de culture cellulaire de type "suspendu" en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) de 8,0 μm de dimension de pores, utilisé sur une plaque de 24 puits pour l'adhérence, la culture et la différenciation cellulaires ainsi que pour l'immunocytochimie. Présentation du dispositif : plaque de 12 puits, pores de 0,4 μm Les inserts de culture cellulaire Millicell® sont des dispositifs pratiques et faciles à utiliser pour les cellules adhérentes ou en suspension. Ils permettent au milieu d'accéder aux cellules par leurs pôles apical et basolatéral. La croissance, la structure et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. De plus, les inserts Millicell® permettent d'observer les deux côtés de la monocouche cellulaire.
Inserts suspendus Millicell® : préchargés dans des plaques de réception ou disponibles séparément
  • Pour les essais de co-culture et de perméabilité
  • Leur conception unique permet d'accéder plus facilement au pôle basolatéral qu'avec les autres inserts suspendus, tout en réduisant le risque de contamination.
  • Déclinés en 3 diamètres et 5 dimensions de pores, y compris une membrane de 1 μm de dimension de pores translucide pour une meilleure visualisation par microscopie.
Applications : adhérence cellulaire, croissance cellulaire, différenciation cellulaire, immunohistochimie
Application
Insert de culture cellulaire de type "suspendu" en poly(téréphtalate d'éthylène) de 0,4 μm de dimension de pores, utilisé sur une plaque de 12 puits pour l'adhérence, la culture et la différenciation cellulaires ainsi que pour l'immunocytochimie.
Informations légales
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Protocoles
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenu apparenté
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.