MABX7612
Anti- Myoglobin, clone 2
clone 2, from mouse
Synonyme(s) :
Myoglobin
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Informations sur le gène
human ... MB(4151)
Description générale
Immunogène
Application
Cancer
Forme physique
Stockage et stabilité