MABT187
Anti-Kindlin-3 Antibody, clone 181A
clone 181A, from rat
Synonyme(s) :
Fermitin family homolog 3, Kindlin-3, MIG2-like protein, Unc-112-related protein 2
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
181A, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FERMT3(83706)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Kindlin-3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
K562 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable