MABT1335
Anti-Tropomyosin 3 Antibody, clone 2G10.2
Synonyme(s) :
Gamma-tropomyosin, Tropomyosin-3, Tropomyosin-5, TPM3, Tm3
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G10.2, monoclonal
Poids mol.
~30 kDa (Uncharacterized bands may be observed in some lysates.)
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
mouse ... TPM3(117557)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Immunofluorescence applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Tropomyosin 3 in Western Blotting applications (Schevzov, G., et. al. (2011). Bioarchitecture. 1(4):135-164).
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité