MABS1999
Anti-HPi2 Antibody, clone HIC1-2B4
clone HIC1-2B4, from mouse
Synonyme(s) :
Human pancreatic enriched islet cells
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
HIC1-2B4, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected HPi2 in Immunofluorescence applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94).
Signaling
Qualité
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HPi2 in human pancreatic tissue sections.
Forme physique
Stockage et stabilité