MABS1135
Anti-GNAQ Antibody, clone 8A11.1
clone 8A11.1, from mouse
Synonyme(s) :
Guanine nucleotide-binding protein G(q) subunit alpha, Guanine nucleotide-binding protein alpha-q
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8A11.1, monoclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GNAQ(2776)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
G-proteins
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GNAQ in 10 µg of human testis tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable