MABN1594
Anti-WWOX Antibody, clone 12G5
clone 12G5, from rat
Synonyme(s) :
WW domain-containing oxidoreductase
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12G5, monoclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WWOX(51741)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in human cerebellum and human cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in mouse cerebellum and mouse hindbrain tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected WWOX in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1