MABF238-I
Anti-CD38 Antibody, clone 2H3-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2H3-2, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 34.33 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgMκ
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD38(952)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD38 in one million Raji cells.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2