MABF2244
Anti-CD96 Antibody, clone 3.3
Synonyme(s) :
Cell surface antigen CD96, T cell-activated increased late expression protein, T-cell surface protein tactile
About This Item
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3.3, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 67.13 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
-10 to -25°C
Informations sur le gène
mouse ... Cd96(84544)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Flow Cytometry in mouse splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected CD96 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD96 in Flow Cytometry application (Chan, C.J., et al. (2014). Nat Immunol. 15(5):431-8; Barrow, A.D., et al. (2018). Cell. 172(3):534-548.e19).
Neutralizing Assay: A representative lot detected CD96 in Neutralizing application (Chan, C.J., et al. (2014). Nat Immunol. 15(5):431-8; Barrow, A.D., et al. (2018). Cell. 172(3):534-548.e19).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable