MABE1328
Anti-INK4a (p16) Antibody, clone 13H4.1
clone 13H4.1, from mouse
Synonyme(s) :
Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, CDK4I, Multiple tumor suppressor 1, MTS-1, p16-INK4, p16-INK4a, p16INK4A
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
13H4.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDKN2A(1029)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected p16INK4a in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable