MABC1791
Anti-hMENA11a Antibody, clone A1
Synonyme(s) :
ENAH, Protein enabled homolog, hMENA11a, Mammalian enabled variant 11a
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
A1, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 66.5 kDa
observed mol wt ~90 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... ENAH(55740)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected hMENA11a in T47D cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Western Blotting application (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5; Melchionna, R., et al. (2020). EMBO Rep. 21(11):e50078).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Western Blotting applications (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected MENA11a/ENAH in Immunohistochemistry applications (Di Modugno, F., et al. (2012). Proc Natl Acad Sci USA. 109(47):19280-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable