Documents
IPAKQUAA1
Milli-Q
Cartouche de polissage IPAK Quanta®
Designed for use with Milli-Q® IQ 7 and EQ 7 series water purification systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les cartouches de polissage IPAK Quanta® sont des consommables pour systèmes de production d'eau de laboratoire conçus pour les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 et Milli-Q® IQ 7003/05/10/15. Ces systèmes délivrent une eau ultrapure de qualité supérieure pour maximiser la productivité de votre laboratoire.
La cartouche de polissage IPAK Quanta® contient le nouvel échangeur d'ions IQnano, qui permet d'éliminer les ions, même lorsqu'ils sont présents à l'état de traces. La petite taille du lit améliore considérablement les propriétés cinétiques tout en diminuant sensiblement le volume d'échangeur (33 % de moins par rapport aux précédentes cartouches de purification Milli-Q®). Le charbon actif synthétique de haute qualité cible quant à lui les traces de contaminants organiques.
Sur le système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000, les cartouches IPAK Meta® et IPAK Quanta® fonctionnent ensemble pour produire une eau ultrapure de très haute qualité.
Caractéristiques et avantages
  • Il existe un rapport complet sur les cartouches IPAK Quanta®. Il recense les technologies utilisées, les performances mesurées lors des tests menés par notre service de R&D et fournit des informations sur nos normes de qualité et de fabrication.
  • Les étiquettes RFID e-Sure avec connexion au POD permettent une traçabilité totale (gestion des données) ainsi que le suivi automatique des niveaux de consommables via l'interface tactile du POD.
  • 78 % des fournisseurs de pièces sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany