HG00C117
MYGP Agar
final pH 6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Produits recommandés
Composition
Agar, 27.0 g/L
Dextrose, 11.0 g/L
Maltose, 3.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C117.500)
pH final
6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Température de stockage
15-25°C
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable