CCGL73TP240-P
Cartouche Durapore® chargée de 0,22 µm
About This Item
Matériaux
PVDF membrane (net positive)
polypropylene support
silicone O-ring
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Durapore®
Caractéristiques
hydrophilic
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
30 in.
Largeur
3.7 in.
Taille du cœur
, polypropylene
Surface de filtration
2.1 m2
Matrice
Charged Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Code de la cartouche
Code 7