ABT1493-AF488
Anti-Cofilin-1 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Cofilin-1, 18 kDa phosphoprotein, Cofilin, non-muscle isoform, p18
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CFL1(1072)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. ABT1493) is also available for immunocytochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Cell Structure
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected cofilin-1 in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable