ABN326
Anti-CAPS-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Calcium-dependent secretion activator 2, CADPS2, CAPS-2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAPS2(84698)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected CAPS-2 in rat cerebellum tissue.
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CAPS-2 in 10 µg/mL of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable